Kluczowe dokumenty
303488
(S)-(−)-β-Citronellol
≥97%
Synonim(y):
β-Rhodinol, (S)-3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
~0.02 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥97%
Formularz
liquid
aktywność optyczna
[α]20/D −4.5°, neat
współczynnik refrakcji
n20/D 1.456 (lit.)
bp
225-226 °C (lit.)
gęstość
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
C[C@H](CCO)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H20O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,10-11H,4,6-8H2,1-3H3/t10-/m0/s1
Klucz InChI
QMVPMAAFGQKVCJ-JTQLQIEISA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
213.8 °F - DIN 51758
Temperatura zapłonu (°C)
101 °C - DIN 51758
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?