Merck
W230915
Sigma-Aldrich
Citronellol
mixture of isomers, natural, ≥95%, FG
Synonim(y):
3,7-dimethyl-6-octenol, Elenol
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C=CHCH2CH2CH(CH3)CH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.27
Numer FEMA:
2309
Numer WE:
Nr Rady Europy:
59
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
2.011
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Poziom jakości
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
ciśnienie pary
~0.02 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥95%
skład
contains IFRA and EU 1223/2009 restricted Citronellol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.456 (lit.)
bp
225 °C (lit.)
gęstość
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
citronellol
Organoleptyczne
waxy; floral; rose
ciąg SMILES
CC(CCO)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H20O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,10-11H,4,6-8H2,1-3H3
Klucz InChI
QMVPMAAFGQKVCJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Citronellol is a volatile monoterpenic primary alcohol mainly found in the essential oil of plants such as Pelargonium graveolens, Cymbopogon winterianus and Rosa damascena. It is also one of the glycosidically bound aroma compounds in ginger.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
224.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
107 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Antimicrobial activity and chemical composition of some essential oils.
Ando?an BC, et al.
Archives of Medical Research, 25(6), 860-864 (2002)
Glycosidically bound aroma compounds in ginger (Zingiber officinale Roscoe).
Wu P, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 38(7), 1553-1555 (1990)
Phythochemical screening and anticonvulsant activity of Cymbopogon winterianus Jowitt (Poaceae) leaf essential oil in rodents
Quintans-Junior LJ, et al.
Phytomedicine, 15(8), 619-624 (2008)
Antibacterial effect of some essential oils administered alone or in combination with Norfloxacin
Rosato A, et al.
Phytomedicine, 14(11), 727-732 (2007)
Yu-Wen Su et al.
Planta medica, 76(15), 1666-1671 (2010-05-28)
Geranium oil has been used traditionally for diarrhea, dermatitis, and intestinal inflammation in East Asia. The aim of this study was to determine the effects of geranium oil's characteristic components, citronellol and geraniol, on lipopolysaccharide (LPS)-induced nitric oxide (NO) and
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W230915-100G-K4061838115423
W230915-10KG-K4061833902332
W230915-1KG-K4061834365396
W230915-SAMPLE-K4061838087829