Kluczowe dokumenty
72638
(±)-Citronellal
analytical standard
Synonim(y):
(±)-3,7-Dimethyl-6-octenal
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.451 (lit.)
bp
207 °C (lit.)
gęstość
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(CC\C=C(\C)C)CC=O
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,8,10H,4,6-7H2,1-3H3
Klucz InChI
NEHNMFOYXAPHSD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
165.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
74 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?