Kluczowe dokumenty
83917
(−)-Rose oxide
analytical standard
Synonim(y):
(4R)-2-(2-Methyl-1-propenyl)-4-methyltetrahydropyran
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (mixture of isomers (cis+trans), GC)
aktywność optyczna
[α]20/D −28±1°, neat
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.454
gęstość
0.873 g/mL at 20 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
ciąg SMILES
CC1CCOC(C1)\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H18O/c1-8(2)6-10-7-9(3)4-5-11-10/h6,9-10H,4-5,7H2,1-3H3
Klucz InChI
CZCBTSFUTPZVKJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
156.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
69 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)