Merck
W277315
Sigma-Aldrich
Neryl acetate
natural, 90%
Synonim(y):
cis-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl acetate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CO2CH2CH=C(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.29
Numer FEMA:
2773
Beilstein:
1722814
Numer WE:
Nr Rady Europy:
2061
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.213
NACRES:
NA.21
klasa czystości
Halal
Kosher
natural
Poziom jakości
Próba
90%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.460 (lit.)
bp
134 °C/25 mmHg (lit.)
gęstość
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
citrus; fruity; floral; rose; soapy; sweet
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=O)OC\C=C(\C)CC\C=C(/C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-10(2)6-5-7-11(3)8-9-14-12(4)13/h6,8H,5,7,9H2,1-4H3/b11-8-
Klucz InChI
HIGQPQRQIQDZMP-FLIBITNWSA-N
Powiązane kategorie
Inne uwagi
Natural occurrence: Orange juice, lemon, grapefruit, mandarin, lime and bergmot essential oils, black currant buds, grape, nutmeg, cocoa, tea, spice and buchu oil.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
209.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
98.8 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Bio-degradation of acetates of geraniol, nerol & citronellol by P. incognita: isolation & identification of metabolites.
K M Madyastha et al.
Indian journal of biochemistry & biophysics, 20(3), 136-140 (1983-06-01)
Kye Chung Park et al.
Journal of insect physiology, 78, 33-46 (2015-05-06)
Phytophagous insects detect volatile compounds produced by host and non-host plants, using species-specific sets of olfactory receptor neurons (ORNs). To investigate the relationship between the range of host plants and the profile of ORNs, single sensillum recordings were carried out
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W277315-100G-K4061834396963
W277315-SAMPLE-K4061834355670
W277315-1KG-K4061834365693
W277315-500G-K4061833904299