Merck
W250910
Sigma-Aldrich
Geranyl acetate
greener alternative
natural, FCC
Synonim(y):
trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl acetate, trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl acetate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CO2CH2CH=C(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.29
Numer FEMA:
2509
Numer WE:
Nr Rady Europy:
201
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.011
NACRES:
NA.21
klasa czystości
Halal
Kosher
natural
Poziom jakości
zgodność regionalna
FCC
FDA 21 CFR 117
gęstość pary
6.8 (vs air)
ciśnienie pary
0.07 mmHg ( 20 °C)
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
współczynnik refrakcji
n20/D 1.461 (lit.)
tw
138 °C/25 mmHg (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
kategoria ekologicznej alternatywy
Organoleptyczne
green; waxy; floral; rose
ciąg SMILES
CC(=O)OC\C=C(/C)CC\C=C(/C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-10(2)6-5-7-11(3)8-9-14-12(4)13/h6,8H,5,7,9H2,1-4H3/b11-8+
Klucz InChI
HIGQPQRQIQDZMP-DHZHZOJOSA-N
Opis ogólny
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is Biobased and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks".
Zastosowanie
  • Differentiation of action mechanisms between natural and synthetic repellents through neuronal electroantennogram and proteomic in Aedes aegypti (Diptera: Culicidae).: This study investigates the different mechanisms of action between natural and synthetic repellents, including Geranyl acetate, using neuronal electroantennogram and proteomic analysis in Aedes aegypti. It provides insights into the biochemical pathways affected by these repellents (Portilla Pulido et al., 2022).
  • Hydrodistillation-headspace solvent microextraction, a new method for analysis of the essential oil components of Lavandula angustifolia Mill.: This paper introduces a novel method combining hydrodistillation and headspace solvent microextraction for analyzing essential oil components, including Geranyl acetate, in Lavandula angustifolia. It enhances the efficiency and accuracy of essential oil analysis (Fakhari et al., 2005).
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
219.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
104 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Satoshi Nojima et al.
PloS one, 6(3), e18178-e18178 (2011-04-06)
Semiochemicals are often produced in infinitesimally small quantities, so their isolation requires large amounts of starting material, not only requiring significant effort in sample preparation, but also resulting in a complex mixture of compounds from which the bioactive compound needs
Won-Il Cho et al.
Journal of food protection, 78(6), 1221-1225 (2015-06-04)
The sporicidal activities against Bacillus subtilis spores of surfactant components with hydrophilic and hydrophobic properties that can lead to the denaturation of various proteins comprising the spore structure were investigated. The reduction in spore numbers by each of the surfactant
Bio-degradation of acetates of geraniol, nerol & citronellol by P. incognita: isolation & identification of metabolites.
K M Madyastha et al.
Indian journal of biochemistry & biophysics, 20(3), 136-140 (1983-06-01)
Luca Nicolotti et al.
Journal of chromatography. A, 1360, 264-274 (2014-08-19)
Comprehensive two-dimensional gas chromatography (GC×GC) coupled with Mass Spectrometry (MS) is one of today's most powerful analytical platforms for detailed analysis of medium-to-high complexity samples. The column set usually consists of a long, conventional-inner-diameter first dimension ((1)D) (typically 15-30m long
Emilie Deletre et al.
Parasites & vectors, 8, 316-316 (2015-06-13)
Laboratory and field studies showed that repellent, irritant and toxic actions of common public health insecticides reduce human-vector contact and thereby interrupt disease transmission. One of the more effective strategies to reduce disease risk involves the use of long-lasting treated