Merck
W274518
Sigma-Aldrich
Methyl salicylate
≥98%, FCC, FG
Synonim(y):
2-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl 2-hydroxybenzoate, Oil of wintergreen, Wintergreen oil
About This Item
Wzór liniowy:
2-(HO)C6H4CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.15
Numer FEMA:
2745
Beilstein:
971516
Numer WE:
Nr Rady Europy:
433
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.749
NACRES:
NA.21
Organoleptyczne:
spicy; minty; cooling; sweet; wintergreen
klasa czystości:
FG
Halal
Kosher
pochodzenie biologiczne:
synthetic
agency:
meets purity specifications of JECFA
alergen pokarmowy:
no known allergens
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 175.105
gęstość pary
5.26 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 54 °C)
Próba
≥98%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
847 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.536 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
mp
−8-−7 °C (lit.)
gęstość
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
spicy; minty; cooling; sweet; wintergreen
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,9H,1H3
Klucz InChI
OSWPMRLSEDHDFF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Methyl salicylate is one of the main volatile flavor components in tomatoes, sapodilla and unburned tobacco.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
204.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
96 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Volatile flavor components of sapodilla fruit (Achras sapota L).
MacLeod AJ & Gonzales de Troconis N.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 30(3), 515-517 (1982)
Matthes Kenning et al.
Zoological letters, 5, 3-3 (2019-01-19)
In the context of evolutionary arthopodial transformations, centipede ultimate legs exhibit a plethora of morphological modifications and behavioral adaptations. Many species possess significantly elongated, thickened, or pincer-like ultimate legs. They are frequently sexually dimorphic, indicating a role in courtship and
Quantitation of ten flavor compounds in unburned tobacco products.
Lisko JG, et al.
Analytical Methods : Advancing Methods and Applications, 6(13), 4698-4704 (2014)
Flavor chemistry of tomato volatiles.
Kazeniac SJ & Hall RM
Journal of Food Science, 35(5), 519-530 (1970)
Hsu Shao Feng et al.
Journal of clinical periodontology, 38(7), 637-643 (2011-04-01)
To evaluate the clinical efficacy of subgingival ultrasonic instrumentation irrigated with essential oils (EOs) of residual periodontal pockets. Sixty-four individuals with chronic periodontitis were invited to participate in this randomized, double-blind, parallel, and placebo-controlled clinical trial. All subjects received non-surgical