Merck
W274502
Sigma-Aldrich
Methyl salicylate
natural, 98%, FG
Synonim(y):
2-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl 2-hydroxybenzoate, Oil of wintergreen, Wintergreen oil
About This Item
Wzór liniowy:
2-(HO)C6H4CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.15
Numer FEMA:
2745
Beilstein:
971516
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.749
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
pochodzenie biologiczne
Gaultheria procumbens L.
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
gęstość pary
5.26 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 54 °C)
Próba
98%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
847 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.536 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
mp
−8-−7 °C (lit.)
gęstość
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
methyl salicylate
Organoleptyczne
spicy; minty; cooling; sweet; wintergreen
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,9H,1H3
Klucz InChI
OSWPMRLSEDHDFF-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
204.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
96 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W274502-5KG-K4061838439611
W274502-1KG-K4061838439598
W274502-500G-K4061838439604
W274502-SAMPLE-K4061838439628