Merck
262501
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-methyl-2-pentene
97%
Synonim(y):
1-Bromo-4-methyl-3-pentene, 2-Methyl-5-bromo-2-pentene, 4-Methyl-3-pentenyl bromide, 5-Bromo-2-methyl-2-pentene, 5-Bromo-2-methylpent-2-ene, Homoprenyl bromide, Prenylmethyl bromide
About This Item
Wzór liniowy:
BrCH2CH2CH=C(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.06
Beilstein:
1735749
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.476 (lit.)
bp
152-154 °C (lit.)
gęstość
1.217 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
alkyl halide
bromo
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C\C(C)=C\CCBr
InChI
1S/C6H11Br/c1-6(2)4-3-5-7/h4H,3,5H2,1-2H3
Klucz InChI
UNXURIHDFUQNOC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
5-Bromo-2-methyl-2-pentene has been used in the synthesis of:
  • geranlol-3-14C
  • penifulvin A, a sesquiterpenoid with a novel dioxa-fenestrane structure
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
71.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
22 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tanja Gaich et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(2), 452-453 (2009-01-15)
Herein we report the first total synthesis of Penifulvin A, a sesquiterpenoid with a novel dioxa-fenestrane structure. Penifulvin A is a potent insecticide against the fall armyworm Spodoptera frugiperda which causes enormous damage in the US by consuming foliage of
Biosynthesis of the vinca alkaloids. The incorporation of geraniol-3-14C into catharanthine and vindoline.
Leete E and Ueda S.
Tetrahedron Letters, 7(40), 4915-4918 (1966)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
262501-5G4061826116340
262501-1G4061837072109