Merck
249416
Sigma-Aldrich
2-Ethylhexyl bromide
contains 1% potassium carbonate as stabilizer, 95%
Synonim(y):
1-Bromo-2-ethylhexane
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
zawiera
1% potassium carbonate as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4538 (lit.)
bp
75-77 °C/16 mmHg (lit.)
gęstość
1.086 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
alkyl halide
bromo
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCC(CC)CBr
InChI
1S/C8H17Br/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8H,3-7H2,1-2H3
Klucz InChI
NZWIYPLSXWYKLH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Ethylhexyl bromide has been used in the synthesis of:
  • methoxy-4-(2-ethylhexyloxy)benzene
  • photovoltaic conjugated polymer, having benzo[1,2-b:4,5-b′]difuran building block
  • 1-bromo-4-(2′-ethylhexyloxy)benzene3
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
156.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
69 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
MEH-PPV: improved synthetic procedure and molecular weight control.
Neef CJ and Ferraris JP.
Macromolecules, 33(7), 2311-2314 (2000)
Efficient 9-alkylphenyl-9-pyrenylfluorene substituted pyrene derivatives with improved hole injection for blue light-emitting diodes.
Tang C, et al.
Journal of Materials Chemistry, 16(41), 4074-4080 (2006)
Siva Doddi et al.
Journal of fluorescence, 26(6), 1939-1949 (2016-11-01)
We report the synthesis and characterization of a new fluorescent dyad SP-DPP-SP(9) via efficient palladium-catalyzed Sonogashira coupling of prop-2-yn-1-yl 3-(3',3'dimethyl-6-nitrospiro[chromene-2,2'-indolin]-1'-yl)propanoatespiropyran, SP(8), a well known photochromic accepter, with 3,6-bis(5-bromothiophen-2-yl)-2,5-bis((R)-2-ethylhexyl)-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione, DPP(4), a highly fluorescent donor. Under visible light exposure the SP unit
Lijun Huo et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(27), 3318-3320 (2012-03-01)
A new building block of benzo[1,2-b:4,5-b']difuran (BDF) was firstly designed and synthesized. The newly designed unit was applied for constructing a new photovoltaic low band gap polymer, PBDFDTBT, which exhibited promising power conversion efficiency of 5.0%.
Marcelo D T Torres et al.
ACS nano, 15(1), 966-978 (2021-01-14)
Antibiotic-resistant bacteria infect close to 3 million people, and kill 35,000, each year in the United States. Ionic liquid (IL)-based antimicrobial agents have the potential to diversify our ever-diminishing antibiotic arsenal. Here, we describe an IL with potent submicromolar antimicrobial
Global Trade Item Number
SKUGTIN
249416-100G4061825928555
249416-500G4061825928562
249416-5G