Merck
257931
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1-butene
95%
Synonim(y):
α-Isoamylene, 2-Methyl-3-butene, 3,3-Dimethylpropene, 3-Methyl-1-butene, Isopropylethene, Isopropylethylene
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
70.13
Beilstein:
505980
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
14.97 psi ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
95%
bp
20 °C (lit.)
mp
−168.5-−168 °C (lit.)
gęstość
0.627 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)C=C
InChI
1S/C5H10/c1-4-5(2)3/h4-5H,1H2,2-3H3
Klucz InChI
YHQXBTXEYZIYOV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Gas-phase reaction of the OH radical with 3-methyl-1-butene in the presence of NO has been investigated. Polymerization of 3-methyl-1-butene in the presence of homogeneous metallocene catalyst (co-catalyst methylalumoxane) has been investigated.
Zastosowanie
3-Methyl-1-butene has been used in asymmetric total synthesis of (−)-Linderol A, a potent inhibitor of melanin biosynthesis of cultured B-16 melanoma cells.
Polecane produkty
Brass hose adapter Z146811 or brass body mini gas regulator Z513539 is recommended.
króciec do węża
Numer produktu
Opis
Cennik
regulator
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-70.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-57 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Products of the gas-phase reaction of the OH radical with 3-methyl-1-butene in the presence of NO.
Atkinson R, et al.
International Journal of Chemical Kinetics, 30(8), 577-587 (1998)
Polymerization of 3-methyl-1-butene promoted by metallocene catalysts.
Borriello A, et al.
Macromolecular Rapid Communications, 17(8), 589-597 (1996)
Masayuki Yamashita et al.
The Journal of organic chemistry, 72(15), 5697-5703 (2007-06-21)
The first asymmetric total synthesis of (-)-Linderol A, a potent inhibitor of melanin biosynthesis of cultured B-16 melanoma cells, has been achieved via two key reactions: a diastereoselective [2+2] photocycloaddition of a coumarin-3-carboxylate bearing a chiral auxiliary with 3-methyl-1-butene and