Merck
111260
Sigma-Aldrich
trans-2-Pentene
99%
Synonim(y):
(E)-2-Penten
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5CH=CHCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
70.13
Beilstein:
1718795
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39010208
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
8.17 psi ( 20 °C)
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.379 (lit.)
bp
37 °C (lit.)
mp
−140 °C (lit.)
gęstość
0.649 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC\C=C\C
InChI
1S/C5H10/c1-3-5-4-2/h3,5H,4H2,1-2H3/b5-3+
Klucz InChI
QMMOXUPEWRXHJS-HWKANZROSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
trans-2-Pentene is a significant reactive species in terms of its photochemical consumption and correspondent ozone formation potential.
Zastosowanie
trans-2-Pentene has been used for the calculation of OH levels by the decay method.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-0.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-18 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M Anwar H Khan et al.
Journal of environmental sciences (China), 23(1), 60-64 (2011-04-12)
Night-time OH levels have been determined for UK urban surface environments using two methods, the decay and steady state approximation methods. Measurement data from the UK National Environmental Technology Centre archive for four urban sites (Bristol, Harwell, London Eltham and
Shao Min et al.
Environmental science & technology, 45(2), 514-519 (2010-12-07)
Stringent air-quality control measures were implemented for the 2008 Beijing Olympic Games. This large-scale manmade experiment provided an opportunity to evaluate the effectiveness of measures to reduce the reactivity of hydrocarbons (HCs) from emission sources, which is important for ground-level
Protokoły
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH, Isothermal