Kluczowe dokumenty
47942
Supelco
ASTM® D5441 MTBE Contaminants (high) Mix A
certified reference material, 1 % (w/w) each component in methyl tert-butyl ether
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
agency
ASTM® D5441
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
1 % (w/w) each component in methyl tert-butyl ether
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
petroleum
Format
multi-component solution
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Inne uwagi
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Analit
Opis
    tert-Amyl methyl ether
    tert-Butanol
    tert-Butyl ethyl ether
    Methanol
    2-Methylbutane
    2-Methyl-2-butene
    Pentane
    cis-2-Pentene
    trans-2-Pentene
    Triisobutylene
    2,4,4-Trimethyl-1-pentene
    Zobacz wszystko (11)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-27.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-33.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)