Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA029128
Sigma-Aldrich
Anti-WFS1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-DFNA14, Anti-DFNA38, Anti-DFNA6, Anti-DIDMOAD, Anti-WFS, Anti-Wolfram syndrome 1 (wolframin)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
KHPCHIKKFDRYKFEITVGMPFSSGADGSRSREEDDVTKDIVLRASSEFKSVLLSLRQGSLIEFSTILEGRLGSKWPVFELKAISCLNCMAQLSPTRRHVKIEHDW
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... WFS1(7466)
Immunogen
Wolfram syndrome 1 (wolframin) recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72505
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mario Plaas et al.
Scientific reports, 7(1), 10220-10220 (2017-09-02)
Wolfram syndrome (WS) is a rare autosomal-recessive disorder that is caused by mutations in the WFS1 gene and is characterized by juvenile-onset diabetes, optic atrophy, hearing loss and a number of other complications. Here, we describe the creation and phenotype
Han Qin et al.
Neuron, 99(1), 47-55 (2018-06-19)
The ability to remember and to navigate to safe places is necessary for survival. Place navigation is known to involve medial entorhinal cortex (MEC)-hippocampal connections. However, learning-dependent changes in neuronal activity in the distinct circuits remain unknown. Here, by using
Ipshita Zutshi et al.
Nature communications, 9(1), 3701-3701 (2018-09-14)
Specialized cells in the medial entorhinal cortex (mEC), such as speed cells, head direction (HD) cells, and grid cells, are thought to support spatial navigation. To determine whether these computations are dependent on local circuits, we record neuronal activity in
Heather C Rice et al.
Molecular neurodegeneration, 15(1), 3-3 (2020-01-10)
The amyloid-β (Aβ) peptide, the primary constituent of amyloid plaques found in Alzheimer's disease (AD) brains, is derived from sequential proteolytic processing of the Amyloid Precursor Protein (APP). However, the contribution of different cell types to Aβ deposition has not
Claire Angebault et al.
Science signaling, 11(553) (2018-10-26)
Communication between the endoplasmic reticulum (ER) and mitochondria plays a pivotal role in Ca2+ signaling, energy metabolism, and cell survival. Dysfunction in this cross-talk leads to metabolic and neurodegenerative diseases. Wolfram syndrome is a fatal neurodegenerative disease caused by mutations