Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA016436
Sigma-Aldrich
Anti-CYP11A1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CYPXIA1, Anti-Cholesterol desmolase, Anti-Cholesterol side-chain cleavage enzyme, Anti-Cytochrome P450 11A1, mitochondrial precursor, Anti-P450(scc)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
sekwencja immunogenna
RSVLVKGCQTFLSAPREGLGRLRVPTGEGAGISTRSPRPFNEIPSPGDNGWLNLYHFWRETGTHKVHLHHVQNFQKYGPIYREKLGNVESVYVIDPEDVALLFKSEGPNPERFLIPPWVAYHQYYQRPIGVLLKKSAA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CYP11A1(1583)
Immunogen
Cytochrome P450 11A1, mitochondrial precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunofluorescencja (1 artykuł)
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73008
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
P Asiabi et al.
Biology of reproduction, 102(1), 145-155 (2019-09-11)
The association between theca cells (TCs) and granulosa cells is pivotal to steroid biosynthesis in the ovary. During the late secondary follicle stage, TCs form a layer around granulosa cells, after which their steroidogenic function falls under the control of
Pierre Gaudriault et al.
Environmental health perspectives, 125(8), 087004-087004 (2017-08-11)
Numerous chemicals are capable of disrupting androgen production, but the possibility that they might act together to produce effects greater than those of the most effective component in the mixture has not been studied directly in human tissues. Suppression of
Valerie A Arboleda et al.
Nature genetics, 44(7), 788-792 (2012-05-29)
IMAGe syndrome (intrauterine growth restriction, metaphyseal dysplasia, adrenal hypoplasia congenita and genital anomalies) is an undergrowth developmental disorder with life-threatening consequences. An identity-by-descent analysis in a family with IMAGe syndrome identified a 17.2-Mb locus on chromosome 11p15 that segregated in
R de Neergaard et al.
Andrology, 6(6), 817-828 (2018-09-06)
Cholesterol is essential for cell membrane stability, permeability, and fluidity. Cholesterol is present in seminal plasma, but whether a relationship between the level of cholesterol in seminal plasma and semen quality exists remains to be elucidated. To explore the association
Ignacio Del Valle et al.
Wellcome open research, 2, 25-25 (2017-05-02)
In humans, the adrenal glands and gonads undergo distinct biological events between 6-10 weeks post conception (wpc), such as testis determination, the onset of steroidogenesis and primordial germ cell development. However, relatively little is currently known about the genetic mechanisms
Produkty
Reakcje biotransformacji fazy I zwiększają polarność związku leku, zachodząc głównie w krążeniu wątrobowym.
Phase I biotransformation reactions introduce or expose functional groups on the drug with the goal of increasing the polarity of the compound. Although Phase I drug metabolism occurs in most tissues, the primary and first pass site of metabolism occurs during hepatic circulation.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA016436-100UL4061837137549
HPA016436-25UL4061841349655