Merck
118613
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-heptene
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3CH=C(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.21
Beilstein:
1732139
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.417 (lit.)
tw
122 °C (lit.)
mp
−122 °C (lit.)
gęstość
0.724 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCC\C=C(\C)C
InChI
1S/C8H16/c1-4-5-6-7-8(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
WEPNJTDVIIKRIK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Methyl-2-heptene undergoes oxidation by singlet oxygen generated by the excitation of thiazine dyes cation to form hydroperoxides.
Zastosowanie
2-Methyl-2-heptene was used in the functionalization of ethylene/5,7-dimethyl-1,6-diene copolymer with maleic anhydride via Alder Ene reaction.
Piktogramy
FlameHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
12 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Singlet oxygen mediated oxidation of olefins within zeolites: selectivity and complexities.
Shailaja J, et al.
Tetrahedron, 56(36), 6927-6943 (2000)
1H-NMR study of maleic anhydride modified ethylene-diene copolymers.
Vicente AI, et al.
Journal of Polymer Research, 18(4), 527-532 (2011)