Merck
111015
Sigma-Aldrich
Methylenecyclohexane
98%
Synonim(y):
1-metylenocykloheksan
About This Item
Wzór liniowy:
C6H10(=CH2)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
96.17
Beilstein:
773760
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.449 (lit.)
bp
102-103 °C (lit.)
gęstość
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C=C1CCCCC1
InChI
1S/C7H12/c1-7-5-3-2-4-6-7/h1-6H2
Klucz InChI
YULMNMJFAZWLLN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Methylenecyclohexane ring is obtained by 1,4-addition of 4-pentenylmagnesium bromide to 2-cyano-2-cycloalkenones followed by a Pd(II)-mediated oxidative cyclization. It undergoes gas phase ozonolysis to form secondary organic aerosol (SOA).
Piktogramy
FlameHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
28.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-2 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Min-Tsang Hsieh et al.
Organic & biomolecular chemistry, 10(23), 4609-4617 (2012-05-15)
A highly efficient annulative approach towards the construction of the structurally attractive methylenecyclohexane ring was developed through a convenient 1,4-addition of 4-pentenylmagnesium bromide to 2-cyano-2-cycloalkenones followed by a Pd(II)-mediated oxidative cyclization of the resulting ω-unsaturated α-cyano ketones. Based on this
Conny Müller et al.
Electrophoresis, 28(9), 1364-1370 (2007-03-21)
The composition of secondary organic aerosol (SOA) from the gas phase ozonolysis of methylenecyclohexane was analyzed in a series of indoor aerosol chamber experiments. Capillary electrophoresis-electrospray ionization-ion trap mass spectrometry (CE/ESI-ITMS) was used for qualitative and quantitative analysis of SOA