Merck
662844
Sigma-Aldrich
Allylcyclohexane
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H16
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.22
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.450
bp
148-149 °C/760 mmHg
gęstość
0.803 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
allyl
ciąg SMILES
C=CCC1CCCCC1
InChI
1S/C9H16/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h2,9H,1,3-8H2
Klucz InChI
KVOZXXSUSRZIKD-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
84.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
29 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)