Merck
662852
Sigma-Aldrich
Allylcyclopentane
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H14
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.440
tw
125-127 °C/750 mmHg
gęstość
0.792 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
C=CCC1CCCC1
InChI
1S/C8H14/c1-2-5-8-6-3-4-7-8/h2,8H,1,3-7H2
Klucz InChI
NHIDGVQVYHCGEK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
57.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13.9 °C - closed cup