Kluczowe dokumenty
M38214
1-Methylcyclohexanol
96%
Synonim(y):
1-Hydroxy-1-methylcyclohexane, 1-Methyl-1-cyclohexanol
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4585 (lit.)
bp
168 °C/752 mmHg (lit.)
mp
24-26 °C (lit.)
gęstość
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1(O)CCCCC1
InChI
1S/C7H14O/c1-7(8)5-3-2-4-6-7/h8H,2-6H2,1H3
Klucz InChI
VTBOTOBFGSVRMA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
154.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
68 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?