Merck
178829
Sigma-Aldrich
trans-2-Methylcyclohexanol
99%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H10OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.19
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.461 (lit.)
bp
167.2-167.6 °C (lit.)
mp
−21 °C (lit.)
gęstość
0.924 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
C[C@@H]1CCCC[C@H]1O
InChI
1S/C7H14O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h6-8H,2-5H2,1H3/t6-,7-/m1/s1
Klucz InChI
NDVWOBYBJYUSMF-RNFRBKRXSA-N
Opis ogólny
2-Methylcyclohexanol binds to the exo-site of the small molecules.
Zastosowanie
2-Methylcyclohexanol was used in the fragment-based crystallographic screening against HIV protease.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
138.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
59 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Alexander L Perryman et al.
Chemical biology & drug design, 75(3), 257-268 (2010-07-28)
We have employed a fragment-based screen against wild-type (NL4-3) HIV protease (PR) using the Active Sight fragment library and X-ray crystallography. The experiments reveal two new binding sites for small molecules. PR was co-crystallized with fragments, or crystals were soaked