Kluczowe dokumenty
527408
1,3-Hexadiene, mixture of cis and trans
95%
Synonim(y):
1-Ethyl-1,3-butadiene
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5CH=CHCH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
82.14
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.438 (lit.)
bp
72-76 °C (lit.)
gęstość
0.714 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC=CC=C
InChI
1S/C6H10/c1-3-5-6-4-2/h3,5-6H,1,4H2,2H3
Klucz InChI
AHAREKHAZNPPMI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Kopolimery etylen-alfa-olefiny otrzymywane przez uwodornienie wysoce stereoregularnych cis-1,4-polidienów: Badanie syntezy i charakterystyki strukturalnej izotaktycznych i syndiotaktycznych polidienów, koncentrujące się na kopolimerach pochodzących z cis-1,4 poli(1,3-heksadienu) (G Ricci et al., 2024).
- Syndiotaktyczne naprzemienne kopolimery etylenowo-propylenowe otrzymane w wyniku niekatalitycznego uwodornienia wysoce stereoregularnych cis-1,4 poli(1,3-dienów): W artykule omówiono właściwości kopolimerów etylen/propylen otrzymanych w wyniku uwodornienia polimerów 1,3-dienowych, w tym 1,3-heksadienu (G Ricci et al., 2017).
- Nowe kompleksy dichlorku kobaltu z ligandami difenylofosfinowymi: Badania nad układami katalitycznymi do polimeryzacji dienów, w tym 1,3-heksadienu (G Ricci et al., 2019).
- Synteza i reaktywność pirydynowych (diiminowych) kompleksów molibdenowo-olefinowych: Szczegółowe spojrzenie na procesy dimeryzacji etylenu i odwodornienia alkenów z udziałem 1,3-heksadienu jako związku pośredniego (MV Joannou et al., 2017).
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-2.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-19 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Natori et al.
Macromolecules, 31(15), 4687-4694 (1998-07-29)
The n-butyllithium (n-BuLi)/N,N,N',N'-tetramethylethylenediamine (TMEDA) system (with the molar ratio of TMEDA to n-BuLi higher than 4/4) has been found to polymerize 1,3-cyclohexadiene to produce "living" polymer having a narrow molecular weight distribution with well-controlled polymer chain length. The rate of
Laura Torrente-Murciano et al.
Frontiers in chemistry, 2, 37-37 (2014-07-02)
The first example of a tandem reaction involving double-bond migration in combination with telomerization is reported. Homogeneous and heterogeneous Ru catalysts were employed as isomerization catalysts, and telomerization was realized using a homogeneous Pd(0) precursor complex with a N-heterocyclic carbene