Merck
489360
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
HO13CH213CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
64.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % 13C
współczynnik refrakcji
n20/D 1.431 (lit.)
tw
196-198 °C (lit.)
mp
-13 °C (lit.)
gęstość
1.148 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
O[13CH2][13CH2]O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2/i1+1,2+1
Klucz InChI
LYCAIKOWRPUZTN-ZDOIIHCHSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Kidney
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
231.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
111.00 °C - closed cup