Kluczowe dokumenty
570060
Propene-13C3
99 atom % 13C
Synonim(y):
Propylene-13C3
About This Item
Wzór liniowy:
13CH313CH=13CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
45.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[13CH3][13CH]=[13CH2]
InChI
1S/C3H6/c1-3-2/h3H,1H2,2H3/i1+1,2+1,3+1
Klucz InChI
QQONPFPTGQHPMA-VMIGTVKRSA-N
Opakowanie
Wszystkie objętości gazu są podawane w standardowej temperaturze i ciśnieniu (STP), a nie w normalnej temperaturze i ciśnieniu (NTP). Jeden litr STP to o 7,7% więcej gazu niż jeden litr NTP.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
-162.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-108 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)