Kluczowe dokumenty
572055
2-Propanol-13C3
99 atom % 13C
Synonim(y):
Isopropyl alcohol-13C3
About This Item
Wzór liniowy:
13CH313CH(OH)13CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
63.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
99% (CP)
bp
82 °C
mp
-90 °C
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[13CH3][13CH]([13CH3])O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3/i1+1,2+1,3+1
Klucz InChI
KFZMGEQAYNKOFK-VMIGTVKRSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
12 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?