Merck
589209
Sigma-Aldrich
Sodium L-lactate-2-13C solution
45-55 % (w/w) in H2O, ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), ≥98% (Chiral Purity, HPLC)
Synonim(y):
L-Lactic acid-2-13C sodium salt solution
About This Item
Wzór liniowy:
CH313CH(OH)CO2Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
113.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
opis
Packaged as gram of solution, 45-55% (w/w) solution
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Próba
≥98% (CP)
≥98% (Chiral Purity, HPLC)
stężenie
45-55 % (w/w) in H2O
metody
mass spectrometry (MS): suitable
mp
163-165 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Na+].C[13C@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1/i2+1;
Klucz InChI
NGSFWBMYFKHRBD-LHMCEBHZSA-M
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)