Merck
757721
Sigma-Aldrich
Sodium L-lactate-2-13C solution
endotoxin tested, 45-55 % (w/w) in H2O, ≥99% 13C, ≥98% (CP), ≥98% (Chiral Purity, HPLC)
Synonim(y):
L-Lactic acid-2-13C sodium salt solution
About This Item
Wzór liniowy:
CH313CH(OH)CO2Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
113.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
≥99% 13C
Próba
≥98% (CP)
≥98% (Chiral Purity, HPLC)
Formularz
liquid
stężenie
45-55 % (w/w) in H2O
mp
163-165 °C (lit.)
przydatność
endotoxin tested
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[Na+].C[13C@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1/i2+1;
Klucz InChI
NGSFWBMYFKHRBD-LHMCEBHZSA-M
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Wyłącznie do użytku badawczo-rozwojowego. Nie do leków, użytku domowego ani innych zastosowań. Za wszelkie inne zastosowania odpowiada wyłącznie użytkownik końcowy.
Testy na obecność endotoksyn są przeprowadzane na masowej postaci produktu przed jego podziałem. Ten test zbiorczy nie gwarantuje, że podzielona lub przepakowana podwielokrotność jest wolna od endotoksyn w momencie jej otrzymania lub użycia przez klienta i nie oznacza przydatności do jakiegokolwiek konkretnego celu. Jeśli produkt musi być wolny od endotoksyn w zamierzonym zastosowaniu, należy go przetestować przed faktycznym użyciem.
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Rozpuszczalnik
Opis
    H2O 45-55 %
    SODIUM L-LACTATE-2-13C 45-55 %
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)