Kluczowe dokumenty
901455
tert-Butyl-d9 acetate
≥98 atom % D, ≥97% (CP)
Synonim(y):
tert-Butyl-d9 acetate
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
≥98 atom % D
Próba
≥97% (CP)
Formularz
liquid
gęstość
0.931
przesunięcie masy
M+9
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
39.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
4 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)