Merck
490032
Sigma-Aldrich
L-Glutamine-15N2
98 atom % 15N
About This Item
Wzór liniowy:
H215NCOCH2CH2CH(15NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % 15N
Poziom jakości
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]25/D +33.0°, c = 2 in 5 M HCl
metody
bio NMR: suitable
mp
185 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[15NH2][C@@H](CCC([15NH2])=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i6+1,7+1
Klucz InChI
ZDXPYRJPNDTMRX-QLUYOLLXSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Min Yuan et al.
Nature protocols, 14(2), 313-330 (2019-01-27)
Targeted tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) has been extremely useful for profiling small molecules extracted from biological sources, such as cells, bodily fluids and tissues. Here, we present a protocol for analysing incorporation of the non-radioactive stable isotopes carbon-13 (13C) and