Merck
605220
Sigma-Aldrich
L-Glutamine-1,2-13C2
≥98 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
H2NCO(CH2)213CH(NH2)13CO2H
Masa cząsteczkowa:
148.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
≥98 atom % 13C
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]25/D +33.0°, c = 2 in 5 M HCl
mp
185 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[H][13C@](N)(CCC(N)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i3+1,5+1
Klucz InChI
ZDXPYRJPNDTMRX-JAWTVSONSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)