Kluczowe dokumenty
490172
L-Valine-15N
98 atom % 15N
Synonim(y):
(S)-α-Aminoisovaleric acid-15N, L-2-Amino-3-methylbutanoic acid-15N, 15N Labeled L-valine
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH(15NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % 15N
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]25/D +26.6°, c = 1 in 5 M HCl
metody
bio NMR: suitable
mp
295-300 °C (subl.) (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CC(C)[C@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i6+1
Klucz InChI
KZSNJWFQEVHDMF-JGTYJTGKSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Nadejda Bozadjieva Kramer et al.
Cell reports, 33(2), 108239-108239 (2020-10-15)
Elevated levels of branched-chain amino acids (BCAAs) and their metabolites are strongly positively associated with obesity, insulin resistance, and type 2 diabetes. Bariatric surgery is among the best treatments for weight loss and associated morbidities. Clinical studies have reported that