Kluczowe dokumenty
658197
L-Valine-13C5,15N
99% chiral purity basis, 98 atom % 13C, 98 atom % 15N
Synonim(y):
(S)-α-Aminoisovaleric acid-13C5,15N, L-2-Amino-3-methylbutanoic acid-13C5,15N, L-Valine-ul-13C,15N, 13C and 15N Labeled L-valine
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Próba
99% chiral purity basis
Formularz
solid
mp
295-300 °C (subl.) (lit.)
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
[H][13C@]([15NH2])([13CH]([13CH3])[13CH3])[13C](O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Klucz InChI
KZSNJWFQEVHDMF-XAFSXMPTSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)