Merck
758159
Sigma-Aldrich
L-Valine-13C5
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
(13CH3)213CH13CH(NH2)13COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
97% (CP)
Formularz
solid
metody
bio NMR: suitable
mp
295-300 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+5
ciąg SMILES
[13CH3][13CH]([13CH3])[13C@H](N)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
Klucz InChI
KZSNJWFQEVHDMF-JRGPAWSWSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Stuart G Snowden et al.
Journal of Alzheimer's disease : JAD, 72(1), 35-43 (2019-09-29)
Cholinesterase inhibitors represent three of the four treatments for Alzheimer's disease (AD), and target the pathological reduction of acetylcholine levels. Here we aimed to study the role of other neurotransmitter pathways in AD pathology. This study aimed to determine associations