Kluczowe dokumenty
294357
DL-Homophenylalanine
98%
Synonim(y):
(±)-2-Amino-4-phenylbutyric acid
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
282 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
NC(CCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO2/c11-9(10(12)13)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13)
Klucz InChI
JTTHKOPSMAVJFE-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?