Kluczowe dokumenty
544051
L-Homophenylalanine hydrochloride
97%
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]20/D +38°, c = 1 in 3 M HCl
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
262-265 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Cl.N[C@@H](CCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO2.ClH/c11-9(10(12)13)7-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13);1H/t9-;/m0./s1
Klucz InChI
CHBMONIBOQCTCF-FVGYRXGTSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)