Merck
159492
Sigma-Aldrich
DL-β-Phenylalanine
98%
Synonim(y):
β-Aminohydrocinnamic acid, DL-β-Homophenylglycine, DL-3-Amino-3-phenylpropionic acid, ±-3-Amino-3-phenylpropionic acid
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH(NH2)CH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.19
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
222 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
NC(CC(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(6-9(11)12)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)
Klucz InChI
UJOYFRCOTPUKAK-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)