Kluczowe dokumenty
600148
L-Valine-13C5,15N
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 95% (CP)
Synonim(y):
SILAC Amino Acid, (S)-α-Aminoisovaleric acid-13C5,15N, L-2-Amino-3-methylbutanoic acid-13C5,15N, L-Valine-ul-13C,15N, 13C and 15N Labeled L-valine
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Poziom jakości
Próba
95% (CP)
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]25/D +26.6°, c = 1 in 5 M HCl
metody
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
mp
295-300 °C (subl.) (lit.)
przesunięcie masy
M+6
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[H][13C@]([15NH2])([13CH]([13CH3])[13CH3])[13C](O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Klucz InChI
KZSNJWFQEVHDMF-XAFSXMPTSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Opakowanie
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?