czystość izotopowa
98 atom % D
aktywność optyczna
[α]20/D -27.5°, c = 8 in 6 M HCl
metody
protein expression: suitable
mp
>295 °C (subl.) (lit.)
przesunięcie masy
M+8
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[C@@]([2H])(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m1/s1/i1D3,2D3,3D,4D
Klucz InChI
KZSNJWFQEVHDMF-UZTPAVETSA-N
Opakowanie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)