Merck
900595
Sigma-Aldrich
L-Arginine-5-13C,4,4,5,5-d4 hydrochloride
≥99 atom % 13C, ≥97 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC5D4H10N4O2 · HCl
Masa cząsteczkowa:
215.68
Kod UNSPSC:
12352101
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
≥97 atom % D
Próba
≥98% (CP)
Formularz
solid
przesunięcie masy
M+5
ciąg SMILES
OC([C@@H](N)CC([2H])([2H])[13C]([2H])([2H])NC(N)=N)=O.[H]Cl
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)