Merck
658057
Sigma-Aldrich
L-Cysteine-13C3,15N
≥99 atom %, ≥98% (CP)
Synonim(y):
(R)-2-Amino-3-mercaptopropionic acid-13C3,15N, 13C and 15N Labeled L-cysteine
About This Item
Wzór liniowy:
HS13CH213CH(15NH2)13COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
125.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
≥99 atom %
Próba
≥98% (CP)
Formularz
solid
metody
bio NMR: suitable
mp
220 °C (dec.)
przesunięcie masy
M+4
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H][13C@]([15NH2])([13CH2]S)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1
Klucz InChI
XUJNEKJLAYXESH-UVYXLFMMSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jan-Wilm Lackmann et al.
PloS one, 14(5), e0216606-e0216606 (2019-05-09)
Thiol moieties are major targets for cold plasma-derived nitrogen and oxygen species, making CAPs convenient tools to modulate redox-signaling pathways in cells and tissues. The underlying biochemical pathways are currently under investigation but especially the role of CAP derived RNS