Kluczowe dokumenty
607401
Acetic acid-13C2,d4
99 atom % 13C, 98 atom % D
About This Item
Wzór liniowy:
13CD313CO2D
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
66.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51113400
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % D
Próba
99% (CP)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
gęstość
1.153 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
[2H]O[13C](=O)[13C]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1+1D3,2+1/hD
Klucz InChI
QTBSBXVTEAMEQO-KXDICUDOSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
40 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?