Key Documents
728918
N-Acetyl-1-13C-L-cysteine-1-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
97% (CP)
Postać
solid
Zastosowanie
peptide synthesis
przesunięcie masy
M+2
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
SC[C@H](N[13C](C)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t4-/m0/s1/i3+1,5+1
Klucz InChI
PWKSKIMOESPYIA-ZGSUMHLQSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Dynamic Nuclear Polarization (DNP) is a phenomenon by which high spin polarization, typically derived from a bath of free radical electrons, is transferred to a nuclear spin bath, enhancing the difference between the nuclear energy levels and thereby producing dramatically enhanced NMR signals for detection.
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning MRI/MRS and the use of isotopes in hyperpolarization.