Merck
279382
Sigma-Aldrich
Ethyl acetate-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
CH313CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
89.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
gęstość pary
3 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
73 mmHg ( 20 °C)
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
99% (CP)
granice wybuchowości
11.4 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.372 (lit.)
bp
76-77 °C (lit.)
mp
-84 °C (lit.)
gęstość
0.912 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CCO[13C](C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3/i4+1
Klucz InChI
XEKOWRVHYACXOJ-AZXPZELESA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
26.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-3 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)