Merck
608092
Sigma-Aldrich
L-Isoleucine-13C6,15N
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 95% (CP)
Synonim(y):
SILAC Amino Acid, (2S,3S)-2-Amino-3-methylpentanoic acid-13C6,15N, 13C and 15N Labeled L-isoleucine
About This Item
Wzór liniowy:
13C2H513CH(13CH3)13CH(15NH2)13CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Poziom jakości
Próba
95% (CP)
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]25/D +40.0°, c = 2 in 5 M HCl
metody
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
mp
168-170 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+7
ciąg SMILES
[13CH3][13CH]([13CH3])[13CH2][13C@H]([15NH2])[13C](O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
Klucz InChI
ROHFNLRQFUQHCH-HUEJSTCGSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
L-isoleucine is an essential amino acid that is synthesized from threonine. It is a branched-chain hydrophobic amino acid. L-isoleucine is an isomer of L-leucine.
Zastosowanie
L-Isoleucine-13C6,15N is used in the immunocapture isotope dilution mass spectrometry (IC-IDMS) to evaluate the suitability of the underlying monoclonal andpolyclonal antibodies (mAbs and pAbs) for new vaccine quantification.
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)