Kluczowe dokumenty
605956
Taurine-13C2
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Synonim(y):
2-Aminoethane-13C2-sulfonic acid
About This Item
Wzór liniowy:
H2N13CH213CH2SO3H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
127.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Próba
≥98% (CP)
Formularz
solid
metody
bio NMR: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
mp
>300 °C
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
N[13CH2][13CH2]S(O)(=O)=O
InChI
1S/C2H7NO3S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-3H2,(H,4,5,6)/i1+1,2+1
Klucz InChI
XOAAWQZATWQOTB-ZDOIIHCHSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Gil Sharon et al.
Cell, 177(6), 1600-1618 (2019-06-01)
Autism spectrum disorder (ASD) manifests as alterations in complex human behaviors including social communication and stereotypies. In addition to genetic risks, the gut microbiome differs between typically developing (TD) and ASD individuals, though it remains unclear whether the microbiome contributes