Kluczowe dokumenty
491330
Taurine-15N
98 atom % 15N, 98% (CP)
Synonim(y):
2-Amino-15N-ethanesulfonic acid
About This Item
Wzór liniowy:
H215NCH2CH2SO3H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % 15N
Poziom jakości
Próba
98% (CP)
Formularz
solid
metody
bio NMR: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[15NH2]CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C2H7NO3S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-3H2,(H,4,5,6)/i3+1
Klucz InChI
XOAAWQZATWQOTB-LBPDFUHNSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)