Merck
749923
Sigma-Aldrich
L-Isoleucine-13C6,15N,2,3,4,4,5,5,5-d7,3-methyl-d3
99 atom % 13C, 98 atom % D, 98 atom % 15N, 95% (CP)
Synonim(y):
(2S,3S)-2-Amino-3-methylpentanoic acid-13C6,15N,2,3,4,4,5,5,5-d7,3-methyl-d3
About This Item
Wzór liniowy:
13CD313CD213CD(13CD3)13CD(15NH2)13COOH
Masa cząsteczkowa:
148.18
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % 15N
98 atom % D
Próba
95% (CP)
Postać
solid
metody
bio NMR: suitable
mp
288 °C (dec) (lit.)
przesunięcie masy
M+17
ciąg SMILES
O[13C]([13C@]([13NH2])([2H])[13C@@]([2H])([13C]([2H])([2H])[2H])[13C]([2H])([2H])[13C]([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1/i1+1D3,2+1D3,3+1D2,4+1D,5+1D,6+1,7-1
Klucz InChI
AGPKZVBTJJNPAG-ANKIZBSHSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1