Merck
757926
Sigma-Aldrich
Choline chloride-1-13C,1,1,2,2-d4
≥99 atom % 13C, ≥97 atom % D, 99% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3N(Cl)CD213CD2OH
Masa cząsteczkowa:
144.64
Kod UNSPSC:
12352101
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
≥97 atom % D
Próba
99% (CP)
Formularz
solid
przesunięcie masy
M+5
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)