Key Documents
W6497
D-Glucose-6,6-d2
API for Clinical Studies, 98 atom % D, 98% (CP)
Synonim(y):
Dextrose-6,6-d2
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
cGMP
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
98% (CP)
mp
150-152 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+2
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
[2H]C([2H])(O)[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i1D2
Klucz InChI
WQZGKKKJIJFFOK-VARZTKRMSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)