Kluczowe dokumenty
Z170259
Lightnin® 316 stainless steel impeller
3 Blade turbine, Model A-310, diam. 2 1/2 in. , overall
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
producent / nazwa handlowa
Model A-310
Lightnin 808955
wymiary otworu
5/16 in.
Średnica
2 1/2 in. , overall
Opis ogólny
Wysokowydajna konstrukcja zapewnia o 50% więcej mieszania i prawdziwy przepływ osiowy.
Informacje prawne
Lightnin is a registered trademark of Lightnin, a unit of General Signal
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)